93412
Tris(trimethylsilyl) phosphite
≥95.0% (GC)
Sinonimo/i:
Trimethylsilanol phosphite, Tris(trimethylsilyloxy)phosphine
Saggio
≥95.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.409 (lit.)
P. eboll.
78-81 °C/8 mmHg (lit.)
Densità
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)OP(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H27O3PSi3/c1-14(2,3)10-13(11-15(4,5)6)12-16(7,8)9/h1-9H3
VMZOBROUFBEGAR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Film-forming additive to enhance the electrochemical performance of the NMC811[LiNi0.8Mn0.1Co0.1O2]/Si-Grcell.
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?