Key Documents
8.41264
Sigma-Aldrich
Triisopropyl borate
for synthesis
Sinonimo/i:
Triisopropyl borate, Boric acid triisopropyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H21BO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
226-529-9
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
75 hPa ( 100 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Forma fisica
liquid
P. eboll.
139-141 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-59 °C
Temp. transizione
flash point 25.5 °C
Densità
0.82 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C9H21BO3/c1-7(2)11-10(12-8(3)4)13-9(5)6/h7-9H,1-6H3
NHDIQVFFNDKAQU-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.817 - 0.821
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
62.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
17 °C - closed cup