Documenti fondamentali
476668
Sigma-Aldrich
Bromobis(dimethylamino)borane
97%
Sinonimo/i:
1-Bromo-N,N,N′,N′-tetramethylboranediamine
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)2N]2BBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.87
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Indice di rifrazione
n20/D 1.478 (lit.)
P. ebollizione
20-28 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densità
1.259 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CN(C)B(Br)N(C)C
InChI
1S/C4H12BBrN2/c1-7(2)5(6)8(3)4/h1-4H3
UBDPZBLACZIAPS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Reactant involved in:
  • Intramolecular cyclization
  • Oxidative addition for synthesis of platinum boryl phosphine bromo complexes
  • Synthesis of fluorenyltripyrazolylborate ligands
  • Preparation of rigid-backbone conjugated polymers
  • Conversion of epoxides to halohydrins
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
129.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
53.9 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2