Documenti fondamentali
393290
Sigma-Aldrich
Tris(dimethylamino)phosphine
97%
Sinonimo/i:
(Me2N)3P, Hexamethyltriamidophosphite, Hexamethyltriaminophosphine, HMPT, Hexamethylphosphorous triamide
About This Item
Formula condensata:
P[N(CH3)2]3
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.20
Beilstein:
906778
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161700
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: ligand
reaction type: Reductions
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Wittig Reaction
Indice di rifrazione
n20/D 1.463 (lit.)
P. ebollizione
48-50 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
CN(C)P(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C6H18N3P/c1-7(2)10(8(3)4)9(5)6/h1-6H3
XVDBWWRIXBMVJV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Tris(dimethylamino)phosphine can be used a reagent in combination with CCl4 for the conversion of hydroxyl groups to the corresponding chlorides; for hydroxyl group activation; dehydrations.
Tris(dimethylamino)phosphine can be used as a:
  • Ligand in the preparation of arene-ruthenium(II) complex which is used as a catalyst in hydration of nitriles to amides.
  • Phosphorus source along with InCl3 in the synthesis of InP colloidal quantum dots (QDs).
  • Deoxygenating agent for some α-dicarbonyl compounds in the presence of fullerene C60.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
80.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
27 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Arene-ruthenium (ii) complexes containing inexpensive tris (dimethylamino) phosphine: highly efficient catalysts for the selective hydration of nitriles into amides.
Garcia AR, et al.
Organometallics, 30(20), 5442-5451 (2011)
Organometallic synthesis of InP quantum dots using tris (dimethylamino) phosphine as a phosphorus source.
Matsumoto T, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 33(11), 1492-1493 (2004)
Irina P Romanova et al.
The Journal of organic chemistry, 76(8), 2548-2557 (2011-03-12)
The reactions of such cyclic α-diketones as acenaphthenequinone, aceanthrenequinone, and N-alkylisatins, with hexaethyltriaminophosphine in the presence of the fullerene C(60), lead to the formation of methanofullerene derivatives under mild conditions. This process proceeds via deoxygenation of the dicarbonyl compound by
Global Trade Item Number
SKUGTIN
L171921-1EA
393290-5ML4061831981919
393290-25ML4061831981902