Documenti fondamentali
279730
Sigma-Aldrich
Tris(dimethylamino)borane
97%
Sinonimo/i:
Hexamethylboranetriamine, NSC 379532
About This Item
Formula condensata:
B(N(CH3)2)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.04
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161700
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Indice di rifrazione
n20/D 1.446 (lit.)
P. ebollizione
147-148 °C (lit.)
Punto di fusione
−16 °C (lit.)
Densità
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CN(C)B(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C6H18BN3/c1-8(2)7(9(3)4)10(5)6/h1-6H3
SOLWORTYZPSMAK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Tris(dimethylamino)borane is an organoborane generally used as a macrolactamization reagent. It can also be used to prepare tris(alkylamino)borane analogs by transamination of primary and secondary amines.
Applicazioni
Reactant involved in:
  • B-C-N hybrid films deposited on Ni
  • Reduction reactions
  • Syntehsis of lithium borom imidazolate framework polymeric complexes
  • One-pot oxidative amination
  • Synthesis of boron salts and tripodal borate ligands
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-5.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-21 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Tetrahedron Letters, 32, 639-639 (1991)
Journal of Organometallic Chemistry, 303, 324-324 (1986)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
279730-50G4061838126283
279730-5G4061838119070