447056
(S)-(−)-2-Acetoxypropionyl chloride
97%
Sinonimo/i:
O-Acetyl-L-lactyl chloride, AP-Cl
Saggio
97%
Stato
liquid
Attività ottica
[α]20/D −31°, c = 4 in chloroform
Indice di rifrazione
n20/D 1.423 (lit.)
P. ebollizione
50 °C/5 mmHg (lit.)
Densità
1.189 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acyl chloride
ester
Stringa SMILE
C[C@H](OC(C)=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C5H7ClO3/c1-3(5(6)8)9-4(2)7/h3H,1-2H3/t3-/m0/s1
ALHZEIINTQJLOT-VKHMYHEASA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)