Documenti fondamentali
194557
Sigma-Aldrich
Methoxyacetic acid
98%
Sinonimo/i:
NSC 7300
About This Item
Formula condensata:
CH3OCH2COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
90.08
Beilstein:
635800
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.417 (lit.)
P. ebollizione
202-204 °C (lit.)
Punto di fusione
7-9 °C (lit.)
Densità
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
ether
Stringa SMILE
COCC(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-6-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
RMIODHQZRUFFFF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Methoxyacetic acid is the major metabolite of ester phthalates widely used in industry as gelling, viscosity and stabilizer reagents.
Applicazioni
Methoxyacetic acid was used in zebrafish embryotoxicity test to evaluate chemical toxicity after exposure of the complete vertebrate embryo during embryogenesis in ovo.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
237.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
114 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Gargi Bagchi et al.
Reproductive biology and endocrinology : RB&E, 9, 42-42 (2011-04-02)
Optimal androgen signaling is critical for testicular development and spermatogenesis. Methoxyacetic acid (MAA), the primary active metabolite of the industrial chemical ethylene glycol monomethyl ether, disrupts spermatogenesis and causes testicular atrophy. Transcriptional trans-activation studies have indicated that MAA can enhance
Gargi Bagchi et al.
Reproductive biology and endocrinology : RB&E, 8, 65-65 (2010-06-23)
Methoxyacetic acid (MAA) is the active metabolite of the widely used industrial chemical ethylene glycol monomethyl ether, which is associated with various developmental and reproductive toxicities, including neural toxicity, blood and immune disorders, limb degeneration and testicular toxicity. Testicular toxicity
Derek V Henley et al.
Environmental health perspectives, 117(11), 1702-1706 (2010-01-06)
Ethylene glycol monomethyl ether (EGME) exposure is associated with impaired reproductive function. The primary metabolite of EGME is methoxyacetic acid (MAA), a short-chain fatty acid that inhibits histone deacetylase activity and alters gene expression. Because estrogen signaling is necessary for
Derek V Henley et al.
Endocrinology, 147(6 Suppl), S25-S32 (2006-05-13)
The term endocrine-disrupting chemicals is used to define a structurally diverse class of synthetic and natural compounds that possess the ability to alter various components of the endocrine system and potentially induce adverse health effects in exposed individuals and populations.
Bo Yang et al.
Urology, 81(3), 696-696 (2013-01-08)
To investigate the expression pattern of Ras-related protein 1 (Rap1) during testicular development and to clarify whether its expression is developmentally regulated and whether this expression is involved in the process of germ cell apoptosis. The expression pattern of Rap1