149209
Methyl methoxyacetate
99%
Sinonimo/i:
Methoxyacetic acid methyl ester, Methyl α-methoxyacetate, Methyl 2-methoxyacetate
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.396 (lit.)
P. ebollizione
129-130 °C (lit.)
Densità
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
ether
Stringa SMILE
COCC(=O)OC
InChI
1S/C4H8O3/c1-6-3-4(5)7-2/h3H2,1-2H3
QRMHDGWGLNLHMN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?