135623
Dimethyl oxalate
ReagentPlus®, 99%
Sinonimo/i:
Methyl oxalate
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Stato
powder
Indice di rifrazione
n20/D 1.39 (lit.)
P. ebollizione
163.5 °C (lit.)
Punto di fusione
50-54 °C (lit.)
Solubilità
ethanol: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
Densità
1.148 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
COC(=O)C(=O)OC
InChI
1S/C4H6O4/c1-7-3(5)4(6)8-2/h1-2H3
LOMVENUNSWAXEN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
167.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
75 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?