135364
Diethyl oxalate
≥99%
Sinonimo/i:
Diethyl ethanedioate, Ethyl oxalate
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
5.03 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 47 °C)
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.410 (lit.)
P. ebollizione
185 °C (lit.)
Punto di fusione
−41 °C (lit.)
Solubilità
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
organic solvents: miscible
water: partially soluble
Densità
1.076 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
CCOC(=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C6H10O4/c1-3-9-5(7)6(8)10-4-2/h3-4H2,1-2H3
WYACBZDAHNBPPB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
167.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
75 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)