407011
2-(2-Methoxyethoxy)acetic acid
technical grade
Sinonimo/i:
O-(2-Methoxyethyl)glycolic acid
About This Item
Grado
technical grade
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.436 (lit.)
P. eboll.
245-250 °C (lit.)
Densità
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COCCOCC(O)=O
InChI
1S/C5H10O4/c1-8-2-3-9-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)
CLLLODNOQBVIMS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
356.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
180 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter