157139
2-Chloropropionyl chloride
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.440 (lit.)
P. ebollizione
109-111 °C (lit.)
Densità
1.308 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acyl chloride
chloro
Stringa SMILE
CC(Cl)C(Cl)=O
InChI
1S/C3H4Cl2O/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3
JEQDSBVHLKBEIZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- as reagent in the chemical surface functionalization of parylene C
- in the preparation of a poly(ethylene glycol) macroinitiator, required for the atom transfer radical polymerization (ATRP) of styrene
- in the synthesis of (±)-mintlactone
- in the preparation of chlorine modified TiO2 nanoparticles, the ATRP initiators
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
94.1 °F - DIN 51755 Part 1
Punto d’infiammabilità (°C)
34.5 °C - DIN 51755 Part 1
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?