142514
3-Bromopropionyl chloride
technical grade
Sinonimo/i:
β-Bromopropanoyl chloride, β-Bromopropionyl chloride, ψ-Bromopropanoyl chloride, 3-Bromopropanoic acid chloride, 3-Bromopropanoyl chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.49 (lit.)
P. ebollizione
55-57 °C/17 mmHg (lit.)
Densità
1.701 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acyl chloride
bromo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC(=O)CCBr
InChI
1S/C3H4BrClO/c4-2-1-3(5)6/h1-2H2
IHBVNSPHKMCPST-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
79 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
142514-100G | 4061836682361 |
142514-25G | 4061838734372 |