B56412
Bromoacetyl bromide
≥98%
Sinonimo/i:
α-Bromoacetyl bromide, 2-Bromoacetyl bromide, Monobromoacetyl bromide
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
3.8 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.547 (lit.)
P. ebollizione
147-150 °C (lit.)
Densità
2.317 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
BrCC(Br)=O
InChI
1S/C2H2Br2O/c3-1-2(4)5/h1H2
LSTRKXWIZZZYAS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Amines to azido acetamides.
- p-Arsanilic acid to 4-(2-bromoacetylamino)benzenearsonic acid, a precursor to 4-(N-(S-penicillaminylacetyl)amino)phenylarsonous acid (PENAO), a metal-based drug.
- 3,5-Dimethylphenol to 3,5-dimethylphenyl 2-bromoacetate.
- Cystamine dihydrochloride to N,N′-bis(bromoacetyl) cystamine, a bifunctional quaternizing agent.
It can also be used as a reagent to synthesize imidazolium or piridinium based ionic liquids.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
221.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
105 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?