138576
1-Adamantylamine
97%
Sinonimo/i:
1-Aminoadamantane
Saggio
97%
Punto di fusione
206-208 °C (lit.)
Solubilità
1 M HCl: soluble 5%, clear to hazy, colorless to faint yellow or tan
Stringa SMILE
NC12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C10H17N/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10/h7-9H,1-6,11H2/t7-,8+,9-,10-
DKNWSYNQZKUICI-CHIWXEEVSA-N
Informazioni sul gene
human ... GRIN2A(2903)
Descrizione generale
Applicazioni
- Adamantyl ureas by reacting with isocyanates in the presence of triethylamine.
- N-(1-adamantyl)-2-chloroacetamide from chloroacetyl chloride in the presence of potassium carbonate.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
138576-25G | 4061838732354 |
138576-5G | 4061838732361 |
138576-500G | 4061833498651 |
138576-100G | 4061838732347 |