109274
2-Chloropropionic acid
92%
Sinonimo/i:
(±)-2-Chloropropionic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
4 mmHg ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
92%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4345 (lit.)
P. ebollizione
170-190 °C (lit.)
Solubilità
H2O: soluble
Densità
1.182 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
chloro
Stringa SMILE
CC(Cl)C(O)=O
InChI
1S/C3H5ClO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)
GAWAYYRQGQZKCR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- 2-Chloropropionic acid is used in the preparation of propargyl 2-chloropropionate (PCP), an atom transfer radical polymerization (ATRP) initiator, by the esterification of propargyl alcohol.
- It can be employed in the synthesis of a biologically active chitin derivative, (1-carboxyethyl) chitosan.
- It can be treated with o-phenylenediamine phosphate to synthesize benzimidazole derivatives.
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?