Documenti fondamentali
565903
Sigma-Aldrich
Ethyl α-chlorophenylacetate
97%
Sinonimo/i:
1-Chloro-1-phenylacetic acid ethyl ester
About This Item
Formula condensata:
C6H5CHClCO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.65
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.515 (lit.)
P. ebollizione
68-72 °C/0.3 mmHg (lit.)
Densità
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
ester
phenyl
Stringa SMILE
CCOC(=O)C(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C10H11ClO2/c1-2-13-10(12)9(11)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3
XXRLJXZVZZXDPP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)