00878
(±)-2-Acetoxypropionic acid
≥97.0% (GC)
Saggio
≥97.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.423
Densità
1.176 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
ester
Stringa SMILE
CC(OC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H8O4/c1-3(5(7)8)9-4(2)6/h3H,1-2H3,(H,7,8)
WTLNOANVTIKPEE-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)