Documenti fondamentali
57197
Supelco
L-Ornithine monohydrochloride
analytical standard
Sinonimo/i:
(S)-2,5-Diaminopentanoic acid monohydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H12N2O2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.62
Beilstein:
3625847
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (TLC)
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
Colore
white
Compatibilità
conforms to structure for Infrared spectrum
applicazioni
clinical
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
Cl.NCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1
GGTYBZJRPHEQDG-WCCKRBBISA-N
Applicazioni
  • Direct conversion process for amino acid synthesis: A study utilized bipolar membrane electrodialysis to convert L-Ornithine Monohydrochloride directly into L-Ornithine, demonstrating an effective method for amino acid synthesis that can be applied in biochemical research and protein metabolism studies (He et al., 2023).
Altre note
Product of arginine degradation by arginase
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5