W419001
L-Ornithine hydrochloride
99%
Sinonimo/i:
(S)-(+)-2,5-Diaminopentanoic acid hydrochloride, (S)-2,5-Diaminopentanoic acid monohydrochloride, L-Ornithine monohydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Saggio
99%
Punto di fusione
245 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
green
Stringa SMILE
Cl.NCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1
GGTYBZJRPHEQDG-WCCKRBBISA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Subchronic tolerance trials of graded oral supplementation with ornithine hydrochloride or citrulline in healthy adults.: This research examines the safety and tolerance of varying doses of L-ornithine hydrochloride in healthy adults. The findings indicate that L-ornithine hydrochloride is well-tolerated at different dosage levels, making it a viable supplement for various applications (Miura et al., 2023).
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W419001-1KG | 4061826572870 |
W419001-100G | 4061835522361 |
W419001-SAMPLE | 4061833343968 |