W278430
Nonanoic acid
natural, 98%, FG
Sinonimo/i:
Acid C9, Pelargonic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Olea europaea
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 173.315
FDA 21 CFR 178.1010
Densità del vapore
5.5 (vs air)
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
98%
Limite di esplosione
9 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.432 (lit.)
P. ebollizione
268-269 °C (lit.)
Punto di fusione
9 °C (lit.)
Densità
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
cheesy; waxy; tallow
Stringa SMILE
CCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C9H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h2-8H2,1H3,(H,10,11)
FBUKVWPVBMHYJY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
278.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
137 °C - Pensky-Martens closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?