251003
2-Bromo-3-methylbutyric acid
97%
Sinonimo/i:
α-Bromoisovaleric acid, 2-Bromoisovaleric acid
Saggio
97%
Stato
solid
P. ebollizione
124-126 °C/20 mmHg (lit.)
Punto di fusione
39-42 °C (lit.)
Solubilità
alcohol: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
water: very slightly soluble(lit.)
Gruppo funzionale
bromo
carboxylic acid
Stringa SMILE
CC(C)C(Br)C(O)=O
InChI
1S/C5H9BrO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,1-2H3,(H,7,8)
UEBARDWJXBGYEJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
107 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Chromatograms
application for HPLCGlobal Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
251003-25G | 4061825937519 |
251003-5G |