440736
4-Thiouracil
97%
Sinonimo/i:
2-Hydroxy-4-mercaptopyrimidine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
295 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL
Stringa SMILE
Oc1nccc(S)n1
InChI
1S/C4H4N2OS/c7-4-5-2-1-3(8)6-4/h1-2H,(H2,5,6,7,8)
OVONXEQGWXGFJD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3