T4509
4-Thiouridine
≥98%
Sinonimo/i:
4sU, RNA synthesis inhibitor, Thiouridine
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic)
Saggio
≥98%
Forma fisica
powder
Solubilità
water: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(=S)NC2=O
InChI
1S/C9H12N2O5S/c12-3-4-6(13)7(14)8(16-4)11-2-1-5(17)10-9(11)15/h1-2,4,6-8,12-14H,3H2,(H,10,15,17)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
ZLOIGESWDJYCTF-XVFCMESISA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3