431567
Lithium perchlorate
99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Perchloric acid, lithium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Saggio
99.99% trace metals basis
Stato
granular
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezze
≤0.005% insolubles
<100 ppm total metallic impurities
pH
6.0-7.5
Punto di fusione
236 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 106.4 g/L at 20 °C
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
[Li+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Li/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
MHCFAGZWMAWTNR-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
- As a precursor to prepare solid polymer electrolytes for rechargeable Li-ion batteries.
- As an oxidizer to prepare polymer-based solid propellants.
- To fabricate cobalt sulfide (CoS)-based counter electrode for dye-sensitized solar cells(DSSC).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?