451622
Lithium tetrafluoroborate
ultra dry, powder, 99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Lithium borofluoride, Lithium fluoroborate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Descrizione
Grade: ultra dry
Saggio
99.99% trace metals basis
Stato
powder
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezze
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
293-300 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Categoria alternativa più verde
, Enabling
Stringa SMILE
[Li+].F[B-](F)(F)F
InChI
1S/BF4.Li/c2-1(3,4)5;/q-1;+1
UFXJWFBILHTTET-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Accessorio
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Nanomaterials for Energy Storage in Lithium-ion Battery Applications
Increasing fuel costs and concerns about greenhouse gas emissions have spurred the growth in sales of hybrid electric vehicles (HEVs) that carry a battery pack to supplement the performance of the internal combustion engine (ICE).
Dr. Sun reviews the recent advances in solid-state rechargeable batteries and cover the fundamentals of solid electrolytes in solid-state batteries, the theory of ion conduction, and the structures and electrochemical processes of solid-state Li batteries.
Electrode Materials for Lithium Ion Batteries