Key Documents
8.14347
Sigma-Aldrich
Lithium tetrafluoroborate
for synthesis
Sinonimo/i:
Lithium tetrafluoroborate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
BF4Li
Numero CAS:
Peso molecolare:
93.75
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
238-178-9
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (acidimetric)
Forma fisica
powder
Potenza
1638 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Punto di fusione
324 °C (decomposition)
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/BF4.Li/c2-1(3,4)5;/q-1;+1
UFXJWFBILHTTET-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3