Documenti fondamentali
729485
Sigma-Aldrich
Lithium-6Li perchlorate
95 atom % 6Li
About This Item
Formula condensata:
6LiClO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
105.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Purezza isotopica
95 atom % 6Li
Stato
crystals
Punto di fusione
236 °C (lit.)
Spostamento di massa
M-2
Stringa SMILE
[6Li+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Li/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1/i;1-1
MHCFAGZWMAWTNR-HCMAANCNSA-M
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)