Documenti fondamentali
701734
Sigma-Aldrich
Bromobenzene-d5
reagent grade, ≥99 atom % D, ≥99% (CP)
Sinonimo/i:
Pentadeuterobromobenzene
About This Item
Formula condensata:
C6D5Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.04
Beilstein:
1866602
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
ID PubChem:
Grado
reagent grade
Purezza isotopica
≥99 atom % D
Saggio
≥99% (CP)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5585 (lit.)
P. ebollizione
156 °C
53 °C/23 mmHg (lit.)
Densità
1.538 g/mL at 25 °C
1.539 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
electronics
pharmaceutical
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c(Br)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H5Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
QARVLSVVCXYDNA-RALIUCGRSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
123.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
51 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Calixarenes. 5. Dynamic NMR characteristics of p-tert-butylcalix [4]-arene and p-tert-butylcalix [8] arene.
Gutsche CD and Bauer LJ.
Tetrahedron Letters, 22(48), 4763-4766 (1981)
Optical constants, and vibrational assignment of liquid bromobenzene-d5 between 4000 and 400cm-1 at 25? C.
Keefe CD and Donovan LA.
Journal of Molecular Structure, 597(1), 259-268 (2001)