419087
Barium trifluoromethanesulfonate
98%
Sinonimo/i:
Barium triflate, Trifluoromethanesulfonic acid barium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ba++].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2CHF3O3S.Ba/c2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*(H,5,6,7);/q;;+2/p-2
DXJURUJRANOYMX-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
- Alkali metal and silver trifluoromethanesulfonates.
- Sodium trifluoromethanesulfonate (sodium triflate) by reacting with sodium sulfate. Sodium triflate finds application in organic synthesis as an efficient catalyst as well as a reactant in catalytic asymmetric Mannich-type reactions, and Diels-Alder reactions.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)