Documenti fondamentali
425745
Sigma-Aldrich
Yttrium(III) trifluoromethanesulfonate
98%
Sinonimo/i:
Trifluoromethanesulfonic acid yttrium(III) salt, Yttrium triflate
About This Item
Formula condensata:
(CF3SO3)3Y
Numero CAS:
Peso molecolare:
536.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Impiego in reazioni chimiche
core: yttrium
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
[Y+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Y/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
JPJIEXKLJOWQQK-UHFFFAOYSA-K
Applicazioni
Recently used to promote glycosidation of glycosyl fluorides and as a catalyst in the preparation of pyridine and quinoline derivatives.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Synthesis, 801-801 (1995)
Synthesis, 1195-1195 (1995)
Heterocycles, 42, 795-795 (1996)