430609
Lanthanum(III) trifluoromethanesulfonate
99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
La(OTf)3, Lanthanum tris(trifluoromethanesulfonate), Tris(trifluoromethanesulfonato)lanthanum, Lanthanum(III) triflate, Trifluoromethanesulfonic acid lanthanum salt
Saggio
99.999% trace metals basis
Impiego in reazioni chimiche
core: lanthanum
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
[La+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.La/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
WGJJZRVGLPOKQT-UHFFFAOYSA-K
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?