413348
N1-(3-Trimethoxysilylpropyl)diethylenetriamine
technical grade
Sinonimo/i:
2-[2-(3-Trimethoxysilylpropylamino)ethylamino]ethylamine, 3-[2-(2-Aminoethylamino)ethylamino]propyltrimethoxysilane
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 20 °C)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.459 (lit.)
P. ebollizione
114-118 °C/2 mmHg (lit.)
Densità
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CO[Si](CCCNCCNCCN)(OC)OC
InChI
1S/C10H27N3O3Si/c1-14-17(15-2,16-3)10-4-6-12-8-9-13-7-5-11/h12-13H,4-11H2,1-3H3
NHBRUUFBSBSTHM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
96 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?