06667
3-(2-Aminoethylamino)propyldimethoxymethylsilane
≥95.0%
Sinonimo/i:
3-(2-Aminoethylamino)propylmethyldimethoxysilane, N-[3-(Dimethoxymethylsilyl)propyl]ethylenediamine
Saggio
≥95.0%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.450
Densità
0.968 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CO[Si](C)(CCCNCCN)OC
InChI
1S/C8H22N2O2Si/c1-11-13(3,12-2)8-4-6-10-7-5-9/h10H,4-9H2,1-3H3
MQWFLKHKWJMCEN-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
90 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?