104884
N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]ethylenediamine
97%
Sinonimo/i:
[3-(2-Aminoethylamino)propyl]trimethoxysilane, N-(2-Aminoethyl)-3-(trimethoxysilyl)propylamine
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.444 (lit.)
P. eboll.
146 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CO[Si](CCCNCCN)(OC)OC
InChI
1S/C8H22N2O3Si/c1-11-14(12-2,13-3)8-4-6-10-7-5-9/h10H,4-9H2,1-3H3
PHQOGHDTIVQXHL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
respiratory tract irritation
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
276.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
136 °C - closed cup