Documenti fondamentali
8.18550
Sigma-Aldrich
3-(Trimethoxysilyl)-propylamine
for synthesis
Sinonimo/i:
3-(Trimethoxysilyl)-propylamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H17NO3Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Numero indice EU:
237-511-5
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
295 °C
pH
>9 (20 °C, 20 g/L in H2O)
P. ebollizione
194 °C/1013 hPa
Temp. transizione
flash point 90 °C
Densità
1.02 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Si](OC)(OC)(OC)CCCN
InChI
1S/C6H17NO3Si/c1-8-11(9-2,10-3)6-4-5-7/h4-7H2,1-3H3
SJECZPVISLOESU-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.013 - 1.016
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup