Key Documents
8.03128
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol monomethyl ether
for synthesis
Sinonimo/i:
Diethylene glycol monomethyl ether, Methylene diglycol, 2-Hydroxy-2′-methoxy diethylether, 2-(2-Methoxyethoxy)-ethanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H12O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
120.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
203-906-6
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.3 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
215 °C
Potenza
6500 mg/kg LD50, oral (Rat)
6450 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite di esplosione
1.6 % (v/v)
pH
4-7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
P. eboll.
190-196 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-65 °C
Temp. transizione
flash point 91 °C
Densità
1.018-1.022 g/cm3 at 20 °C (DIN 51757)
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C5H12O3/c1-7-4-5-8-3-2-6/h6H,2-5H2,1H3
SBASXUCJHJRPEV-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.018 - 1.022
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.05 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)