32250
Diethylene glycol monobutyl ether
≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
DEGBE, 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol, BDG, Butyldiglycol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
tecniche
GC/GC: suitable
Impurezze
≤0.05% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.432
pH
7
P. ebollizione
224-228 °C (lit.)
Densità
0.953 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCOCCOCCO
InChI
1S/C8H18O3/c1-2-3-5-10-7-8-11-6-4-9/h9H,2-8H2,1H3
OAYXUHPQHDHDDZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- In the preparation of blocked isocyanate systems for coil coating, electro-coating and powder coating.
- As a cosurfactant in the formation of microemulsions.
- As a structural component of various liquid crystals.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
210.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
99 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?