705276
Tetraethyleneglycol monomethyl ether
technical grade, average MN 200, methoxy, hydroxyl
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Tetraethyleneglycol monomethyl ether, technical grade
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Stato
liquid
PM
average Mn 200
Indice di rifrazione
n20/D 1.444
Densità
1.045 g/mL at 25 °C
Estremità Ω
hydroxyl
Estremità α
methoxy
Stringa SMILE
COCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C9H20O5/c1-11-4-5-13-8-9-14-7-6-12-3-2-10/h10H,2-9H2,1H3
ZNYRFEPBTVGZDN-UHFFFAOYSA-N
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Devising biomaterial scaffolds that are capable of recapitulating critical aspects of the complex extracellular nature of living tissues in a threedimensional (3D) fashion is a challenging requirement in the field of tissue engineering and regenerative medicine.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
705276-25G | 4061832842752 |
705276-5G |