Documenti fondamentali
339032
Sigma-Aldrich
Triethylene glycol di(p-toluenesulfonate)
98%
Sinonimo/i:
2,2′-(Ethylenedioxy)diethyl ditosylate, Triethylene glycol ditosylate
About This Item
Formula condensata:
(CH3C6H4SO3CH2CH2OCH2-)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
458.55
Beilstein:
632509
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Punto di fusione
78-82 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
tosylate
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCOCCOCCOS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C20H26O8S2/c1-17-3-7-19(8-4-17)29(21,22)27-15-13-25-11-12-26-14-16-28-30(23,24)20-9-5-18(2)6-10-20/h3-10H,11-16H2,1-2H3
KCONMNWPRXAWKK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Triethylene glycol di(p-toluenesulfonate) was used in the synthesis of 1-[4-(1,4,7,10-tetraoxa-13-aza-cyclopentadec-13-yl)-phenyl] ethanone.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mei-Lin Ho et al.
Organic & biomolecular chemistry, 4(1), 98-103 (2005-12-17)
A new metal cation probe bearing a central Ir(III) element and 1-aza-15-crown-5-ether substituted pyridyl pyrazolate as the chelate was synthesized. The octahedral molecular structure of was confirmed using single crystal X-ray diffraction analyses. Subsequent photophysical study showed yellow-green emission at