T59455
Triethylene glycol
ReagentPlus®, 99%
Sinonimo/i:
Triglycol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
5.2 (vs air)
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Stato
viscous liquid
Temp. autoaccensione
699 °F
Limite di esplosione
9.2 %
dilution
(for general lab use)
Indice di rifrazione
n20/D 1.455 (lit.)
pH
6.5-7.5 (20 °C, 100 g/L)
P. ebollizione
125-127 °C/0.1 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−7 °C (lit.)
Densità
1.124 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
hydroxyl
Stringa SMILE
OCCOCCOCCO
InChI
1S/C6H14O4/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h7-8H,1-6H2
ZIBGPFATKBEMQZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- To prepare fatty acid gelators, which are used to gelate various edible and vegetable oils.
- As a solvent to prepare superparamagnetic iron oxide nanoparticles for in situ protein purification.
- As an absorbent agent in the subsea natural gas dehydration process.
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
330.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
166 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
99%; Glycerol, ≥99.5%; Tetraethylene glycol, 99%