PHR3826
Triethylene Glycol
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
Triethylene glycol, Triglycol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1683708
Densità del vapore
5.2 (vs air)
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 20 °C)
CdA
current certificate can be downloaded
Temp. autoaccensione
699 °F
Limite di esplosione
9.2 %
Confezionamento
pkg of 1 mL
Indice di rifrazione
n20/D 1.455 (lit.)
P. ebollizione
125-127 °C/0.1 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−7 °C (lit.)
Densità
1.124 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OCCOCCOCCO
InChI
1S/C6H14O4/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h7-8H,1-6H2
ZIBGPFATKBEMQZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
330.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
166 °C