PHR2896
Butane-1,3-diol
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
(±)-1,3-Butanediol, 1,3-Butylene glycol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1082956
Densità del vapore
3.1 (20 °C, vs air)
Tensione di vapore
0.06 mmHg ( 20 °C)
CdA
current certificate can be downloaded
Temp. autoaccensione
741 °F
Confezionamento
pkg of 1.2 mL
Indice di rifrazione
n20/D 1.44 (lit.)
P. ebollizione
203-204 °C (lit.)
Densità
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CC(O)CCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(6)2-3-5/h4-6H,2-3H2,1H3
PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)