14625
Bis[2-(2-chloroethoxy)ethyl] ether
≥99.0% (T)
Sinonimo/i:
1,11-Dichloro-3,6,9-trioxaundecane, Tetraethylene glycol dichloride
Saggio
≥99.0% (T)
Indice di rifrazione
n20/D 1.464
Densità
1.18 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
ether
Stringa SMILE
ClCCOCCOCCOCCCl
InChI
1S/C8H16Cl2O3/c9-1-3-11-5-7-13-8-6-12-4-2-10/h1-8H2
ZCFRYTWBXNQVOW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?