Documenti fondamentali
901136
Sigma-Aldrich
1,17-Diazido-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecane
Sinonimo/i:
1,5-bis[(5-azidopentyl)oxy]pentane, 1-Azido-2-[2-[2-[2-[2-(2-azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethane, 3,6,9,12,15-Pentaoxaheptadecane-1,17-diyl bis-azide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H24N6O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
332.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Stato
liquid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Indice di rifrazione
n/D 1.4716
Densità
1.13194 g/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[N-]=[N+]=NCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C12H24N6O5/c13-17-15-1-3-19-5-7-21-9-11-23-12-10-22-8-6-20-4-2-16-18-14/h1-12H2
OQHIMLOZSDFRID-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
901136-5G4061833341735