Key Documents
901138
Sigma-Aldrich
14-Azido-3,6,9,12-tetraoxatetradecan-1-amine
Sinonimo/i:
2-[2-[2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H22N4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352125
NACRES:
NA.22
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: linker
Indice di rifrazione
n/D 1.45
Densità
1.10 g/mL
Gruppo funzionale
amine
azide
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C10H22N4O4/c11-1-3-15-5-7-17-9-10-18-8-6-16-4-2-13-14-12/h1-11H2
ZMBGKXBIVYXREN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
14-Azido-3,6,9,12-tetraoxatetradecan-1-amine is an azide with polyethylene glycol-like characteristics that can be used to prepare fluorescent polymer particles via enzymatic miniemulsion polymerization and copper (I) catalyzed click reaction approach. It is also used as a reactant to synthesize α-aryl-α-diazoamides by aminolysis of N-succinimidyl α-aryl-α-diazoacetates.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A green approach for the synthesis of fluorescent polymer particles by combined use of enzymatic miniemulsion polymerization with clickable surfmer and click reaction
Kohri Michinari, et al.
Transactions of the Materials Research Society of Japan, 39(1), 57-60 (2014)