201170
Fosforo (V) ossicloruro
ReagentPlus®, 99%
Sinonimo/i:
Cloruro di fosforile, Ossicloruro di fosforo (V)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
5.3 (vs air)
Tensione di vapore
104 mmHg ( 50 °C)
28 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Stato
liquid
dilution
(for general lab use)
pH
1 (20 °C)
P. ebollizione
105.8 °C (lit.)
Punto di fusione
1.25 °C (lit.)
Densità
1.645 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphine oxide
Stringa SMILE
ClP(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/Cl3OP/c1-5(2,3)4
XHXFXVLFKHQFAL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Può essere utilizzato anche nella sintesi di:
- derivati del chinazolin-4(3H)-one dalle 2-amminobenzammidi tramite preparazione in situ del reagente di Vilsmeier
- 1-arilseleno-4-alo-2-eni sostituiti trattando dieni coniugati con arilselenenammidi
- 3-metiltioimidazo[1,2-a]piridine ed eterocicli imidazo-condensati alla presenza di DMSO
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
201170-1L | 4061838230881 |
201170-2.5L | |
201170-250G | 4061838764256 |
201170-5G | 4061838118530 |
201170-5L | |
201170-10KG | |
201170-10L | |
201170-1KG | 4061838764249 |
201170-250ML | |
201170-430KG-DW | 4061838125484 |
201170-4X2.5KG | |
201170-5ML |