440809
N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]aniline
Sinonimo/i:
Trimethoxy[3-(phenylamino)propyl]silane, (3-Anilinopropyl)trimethoxysilane, N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]aniline, [3-(Phenylamino)propyl]trimethoxysilane
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n20/D 1.506 (lit.)
P. ebollizione
310 °C (lit.)
Densità
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CO[Si](CCCNc1ccccc1)(OC)OC
InChI
1S/C12H21NO3Si/c1-14-17(15-2,16-3)11-7-10-13-12-8-5-4-6-9-12/h4-6,8-9,13H,7,10-11H2,1-3H3
KBJFYLLAMSZSOG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?