39205
Dimethylaminomethyl-polystyrene
200-400 mesh particle size, extent of labeling: 3-4 mmol/g base loading, matrix crosslinked with 2% DVB
Sinonimo/i:
Benzyldimethylamine polymer-bound, Copolymer of styrene and divinylbenzene, dimethylaminomethylated, Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, dimethylaminomethylated
About This Item
Prodotti consigliati
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: proton reactive
Grado di funzionalizzazione
3-4 mmol/g base loading
Impurezze
≤0.5 mmol/g Cl- (resin)
Matrice
crosslinked with 2% DVB
Dimensione particelle
200-400 mesh
Stringa SMILE
[X]C(CC(CC(C[X])c3ccc(cc3)CN(C)C)c2ccc(cc2)CN(C)C)c1ccc(cc1)CN(C)C
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)