Documenti fondamentali
538736
Sigma-Aldrich
Diisopropylamine, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 2.0-3.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Sinonimo/i:
Benzyldiisopropylamine, polymer-bound, Copolymer of styrene and divinylbenzene, diisopropylaminomethylated, Diisopropylaminomethyl-polystyrene, Polystyrene cross-linked with divinylbenzene, diisopropylaminomethylated, ‘Hünig’s base’ on polystyrene
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Crosslinking
1 % cross-linked with divinylbenzene
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: proton reactive
Grado di funzionalizzazione
2.0-3.5 mmol/g loading
Dimensione particelle
100-200 mesh
Stringa SMILE
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.CC(C)N(Cc3ccccc3)C(C)C
InChI
RUUFIVVSWCQCLF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Used in conjunction with polymer-bound isocyanates to scavenge amines.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Hulme, C.
Tetrahedron Letters, 40, 7925-7925 (1999)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
538736-25G4061833398906
538736-5G4061833373255